Drukuj
Kwas azotowy(V) fuming ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85850.270EA 1090 PLN
85850.270
Kwas azotowy(V) fuming ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Kwas azotowy(V)
Packed in a plastic coated amber glass bottle with a vented cap.
Informacje dodatkowe: For transport the bottle is packed in a cardboard box, in a moulded fibre tray with Vermiculite, in a plastic bag, in a metal can.
Uwaga: According to the chemical properties of 100% nitric acid the influence of light can cause formation of nitrogen oxides.
Formuła: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Temp. Wrzenia: 86 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2032
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.0 %
Appearance yellow clear liquid
Chloride (Cl) max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
Sulphate (SO4) max. 0.001 %
Ag (Silver) max. 0.00001 %
Al (Aluminium) max. 0.0001 %
As (Arsenic) max. 0.00002 %
Ba (Barium) max. 0.00001 %
Be (Beryllium) max. 0.00001 %
Bi (Bismuth) max. 0.00005 %
Ca (Calcium) max. 0.00005 %
Cd (Cadmium) max. 0.00001 %
Co (Cobalt) max. 0.00001 %
Cr (Chromium) max. 0.00005 %
Cu (Copper) max. 0.00001 %
Fe (Iron) max. 0.0005 %
K (Potassium) max. 0.00005 %
Li (Lithium) max. 0.00001 %
Mg (Magnesium) max. 0.00001 %
Mn (Manganese) max. 0.00001 %
Mo (Molybdenum) max. 0.00001 %
Na (Sodium) max. 0.0003 %
Ni (Nickel) max. 0.00005 %
Pb (Lead) max. 0.00001 %
Ti (Titanium) max. 0.00005 %
V (Vanadium) max. 0.00001 %
Zn (Zinc) max. 0.0003 %
Zr (Zirconium) max. 0.001 %
residue on ignition (as SO4) max. 0.005 %