Drukuj
VWR® PH 20 Pehametr, ręczny
Dostawca: VWR
VWR®
662-2283EA 711 PLN
662-2283
VWR® PH 20 Pehametr, ręczny
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
To ręczne urządzenie pomiarowe ma ergonomiczny kształt, obudowę odporną na kurz i wodę zgodnie z IP 65/67 oraz podświetlany wyświetlacz. Kompaktowy miernik pH jest doskonałą alternatywą dla testów pH.
  • Nowoczesna i funkcjonalna obudowa ABS
  • Trzy liniowy wyświetlacz z podświetleniem
  • Funkcja HOLD, min./max., wskaźnik słabej baterii
  • Trwała, długa żywotność baterii
  • Połączenie BNC dla alternatywnych elektrod
Typowe zastosowania to: Akwaria i akwakultura, uprawa roślin i rolnictwo, laboratoria, zapewnienie jakości, usługi, żywność.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z epoksydową elektrodą pH, kapsułami buforowymi (2 × pH 4 i 2 × pH 7), dwoma bateriami AA i instrukcją obsługi.