Order Entry
Chemkey® Reagents | Environmental Test Kits
Chemkey® Reagents
Dostawca:  Hach
New Product
Certyfikaty
undefined
Chemkey® Reagents
Dostawca:  Hach
New Product
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    For unit
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • Alkalinity total - high range Chemkey® reagents, range 200 - 700 mg/L CaCO₃ (box of 25)
    Alkalinity total - high range Chemkey® reagents, range 200 - 700 mg/L CaCO₃ (box of 25)
    705-0955
    8636100
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 134 zł
    134 zł
    1 * 25 SZT
       134 zł
  • Alkalinity total - low range Chemkey® reagents, range 20 - 200 mg/L CaCO₃ (box of 25)
    Alkalinity total - low range Chemkey® reagents, range 20 - 200 mg/L CaCO₃ (box of 25)
    705-0956
    8636200
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 134 zł
    134 zł
    1 * 25 SZT
       134 zł
  • Ammonia free (0,05 - 0,5 mg/L) and monochloramine (0,04 - 4,6 mg/L) Chemkey® reagents (box of 25 each)
    Ammonia free (0,05 - 0,5 mg/L) and monochloramine (0,04 - 4,6 mg/L) Chemkey® reagents (box of 25 each)
    705-0948
    9429600
    SL1000
    50
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 50 SZT
    1 * 50 SZT - 764 zł
    764 zł
    1 * 50 SZT
       764 zł
  • Ammonia free Chemkey® reagents, 0,05 - 0,50 mg/L NH₃-N, (box of 25)
    Ammonia free Chemkey® reagents, 0,05 - 0,50 mg/L NH₃-N, (box of 25)
    HACH9429500
    9429500
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 443 zł
    443 zł
    1 * 25 SZT
       443 zł
    Dane techniczne:
    New Product
    New Product
  • Ammonia total Chemkey® reagents, range 0,05 - 1,5 mg/L NH₃-N (box of 25)
    Ammonia total Chemkey® reagents, range 0,05 - 1,5 mg/L NH₃-N (box of 25)
    705-0952
    9425200
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 472 zł
    472 zł
    1 * 25 SZT
       472 zł
  • Ammonia, free and total monochloramine Chemkey® reagents, ranges: 0,05 - 0,50 mg/L NH₃-N (free ammonia), 0,05 - 1,50 mg/L NH₃-N (total ammonia), 0,04 - 4,6 mg/L Cl₂ (monochloramine) (box of 50)
    Ammonia, free and total monochloramine Chemkey® reagents, ranges: 0,05 - 0,50 mg/L NH₃-N (free ammonia), 0,05 - 1,50 mg/L NH₃-N (total ammonia), 0,04 - 4,6 mg/L Cl₂ (monochloramine) (box of 50)
    HACH8791900
    8791900
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 1 600 zł
    1 600 zł
    1 * 25 SZT
       1 600 zł
  • Chlorine free Chemkey® reagents, range 0,04 - 4,6 mg/L Cl₂ (box of 25)
    Chlorine free Chemkey® reagents, range 0,04 - 4,6 mg/L Cl₂ (box of 25)
    705-0943
    9429000
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 133 zł
    133 zł
    1 * 25 SZT
       133 zł
  • Chlorine free Chemkey® reagents, range 0,04 - 4,6 mg/L Cl₂(12 boxes of 25)
    Chlorine free Chemkey® reagents, range 0,04 - 4,6 mg/L Cl₂(12 boxes of 25)
    705-0944
    8499300
    SL1000
    300
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 300 SZT
    1 * 300 SZT - 1 560 zł
    1 560 zł
    1 * 300 SZT
       1 560 zł
  • Chlorine total Chemkey® reagents, range 0,04 - 10 mg/L Cl₂ (12 boxes of 25)
    Chlorine total Chemkey® reagents, range 0,04 - 10 mg/L Cl₂ (12 boxes of 25)
    705-0946
    8499400
    SL1000
    300
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 300 SZT
    1 * 300 SZT - 1 550 zł
    1 550 zł
    1 * 300 SZT
       1 550 zł
  • Chlorine total Chemkey® reagents, range 0,04 - 10 mg/L Cl₂ (box of 25)
    Chlorine total Chemkey® reagents, range 0,04 - 10 mg/L Cl₂ (box of 25)
    705-0945
    9429100
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 133 zł
    133 zł
    1 * 25 SZT
       133 zł
  • Copper Chemkey® reagents, range 0,06 - 5,75 mg/L Cu (box of 25)
    Copper Chemkey® reagents, range 0,06 - 5,75 mg/L Cu (box of 25)
    705-0953
    9429200
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 394 zł
    394 zł
    1 * 25 SZT
       394 zł
  • Hardness - high range Chemkey® reagents, range 90 - 750 mg/L CaCO₃ (box of 25)
    Hardness - high range Chemkey® reagents, range 90 - 750 mg/L CaCO₃ (box of 25)
    705-0957
    8636300
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 138 zł
    138 zł
    1 * 25 SZT
       138 zł
  • Hardness - low range Chemkey® reagents, range 3 - 100 mg/L CaCO₃ (box of 25)
    Hardness - low range Chemkey® reagents, range 3 - 100 mg/L CaCO₃ (box of 25)
    705-0958
    8636400
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 138 zł
    138 zł
    1 * 25 SZT
       138 zł
  • Iron (dissolved) Chemkey® reagents, range 0,05 - 3,00 mg/L Fe (box of 25)
    Iron (dissolved) Chemkey® reagents, range 0,05 - 3,00 mg/L Fe (box of 25)
    705-0954
    8636000
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 216 zł
    216 zł
    1 * 25 SZT
       216 zł
  • Monochloramine Chemkey® reagents, range 0,04 - 4,6 mg/L Cl₂ (box of 25)
    Monochloramine Chemkey® reagents, range 0,04 - 4,6 mg/L Cl₂ (box of 25)
    705-0947
    9429400
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 345 zł
    345 zł
    1 * 25 SZT
       345 zł
  • Nitrite Chemkey® reagents, range 0,005 - 0,6 mg/L NO₂-N (box of 25)
    Nitrite Chemkey® reagents, range 0,005 - 0,6 mg/L NO₂-N (box of 25)
    705-0949
    9429300
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 353 zł
    353 zł
    1 * 25 SZT
       353 zł
  • Ortho-phosphate - high range Chemkey® reagents, range 2,0 - 30,0 mg/L PO₄ (box of 25)
    Ortho-phosphate - high range Chemkey® reagents, range 2,0 - 30,0 mg/L PO₄ (box of 25)
    705-0959
    8636500
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 267 zł
    267 zł
    1 * 25 SZT
       267 zł
  • Ortho-phosphate - low range Chemkey® reagents, range 0,20 - 4,00 mg/L PO₄ (box of 25)
    Ortho-phosphate - low range Chemkey® reagents, range 0,20 - 4,00 mg/L PO₄ (box of 25)
    705-0960
    8636600
    SL1000
    25
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 25 SZT
    1 * 25 SZT - 267 zł
    267 zł
    1 * 25 SZT
       267 zł