Drukuj
Płytki do hodowli komórek jednodołkowe
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
734-2966EA 1360 PLN
734-2966 734-2977
Płytki do hodowli komórek jednodołkowe
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych Płytki standardowe
Płytki do hodowli komórek jednodołkowe, wykonane z przezroczystego PS,dostępne w plazmie dla stałego przyłączenia komórek i wzrostu lub do zastosowań, w których przyłączanie komórek nie jest pożądane.
  • Increased internal plate dimension, providing larger area for cell growth
  • Standard SBS footprint makes them compatible with standard equipment and automated systems
  • Free from DNase, RNase and human DNA, certified non pyrogenic, non cytotoxic
  • Sterilised by electron beam irradiation
Zakres temperatury: -20 do +50 °C
Certyfikaty: ISO13485:2003, ISO9001:2008.