Kwas octowy ≥75% do produkcji biofarmaceutycznej
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
6519.9025EA
1510
PLN
6519.9200
6519.9025
6519.2500
Kwas octowy ≥75% do produkcji biofarmaceutycznej
Kwas octowy
Formuła:
H₃CCOOH MW: 60,05 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036152 Numer CAS: 64-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7 Jednostka: 2790 ADR: 8,II |