  • Kryteria
    • Na stanie (10)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Glove Dispensers
17  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Drut stalowy epoksydowany. Uniwersalny dozownik stosowanych dla większości rękawic znanych producentów.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Holders made from tough, clear acrylic. You can clearly see the size and material of the gloves within.
Numer katalogowy: (211-0371)
Producent:  VWR Collection
Opis:   These wall-mountable glove box holders are made from polystyrene with Microban® additive.
j.m.:  1 * 3 SZT
Numer katalogowy: (611-3119)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Glove box holder in durable resin to resist to harsh cleaning solutions.
j.m.:  1 * 3 SZT
Producent:  Palbam
Opis:   These wall-mounted dispensers are designed for sterile packaged gloves.
Producent:  ANSELL HEALTH CARE
Opis:   Stainless steel wall-mountable dispenser for VersaTouch™ gloves, POS 002.
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  Bel-Art
Opis:   Epoxy-coated, welded steel wire racks for one, two or three boxes of disposable gloves, wipes or tissues.
Numer katalogowy: (AKAAAK-787)
Producent:  AK
Opis:   This glove dispenser is made from 4,8 mm strong clear PETG.
j.m.:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 17
  1  2  3  Następny