  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Ink Pens
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wybierz jedną z poniższych opcji aby zawęzić wyszukiwania. Kliknij OK, aby zaktualizować wyniki.
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (MARI6120300)
Producent:  MARIENFELD
Opis:   For permanent labelling of microscope slides and other glass products. Indelibly engraved markings comply particularly with the guidelines of GLP.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  OUTILS RUBIS SA
Opis:   Diamond pen, Aplikacja: Szkło
Numer katalogowy: (HECH41182010)
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Diamond pen, Aplikacja: Szkło
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  MENSCH, FRANZ
Opis:   Hygostar® detectable ballpoint pens are available in blue, black and red. The colour of the case corresponds to the ink colour.
Producent:  KRAUS & WINTER GMBH
Opis:   Diamond pen with octahedral tip and wooden grip for glass working.
UOM:  1 * 1 SZT
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Producent:  Bel-Art
Opis:   Heavy-duty soft tip disposable pen cornes in several colours and write on glass, metal, ceramics, plastics, paper etc. The oil-based marking paint res...
Numer katalogowy: (817-1135)
Producent:  Bel-Art
Opis:   It can be used to correct or write on wet labels that were kept in a water bath, in liquid nitrogen or in a freezer at 0 °C. Can be also used on dry p...
UOM:  1 * 1 SZT
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7