  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Lab Markers
7  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wybierz jedną z poniższych opcji aby zawęzić wyszukiwania. Kliknij OK, aby zaktualizować wyniki.
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   These versatile lab markers are designed to write on wet or dry surfaces and are suitable for industrial, biomedical and educational laboratories.
Numer katalogowy: (631-0014)
Producent:  MARIENFELD
Opis:   Permanent marker for indelibly labelling microscope slides and embedding cassettes with a high contrast black ink. Ultra-fine tip. These laboratory ma...
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  MICRONOVA
Opis:   LabMarkers feature permanent ink that marks on cold or wet surfaces, plastic bags or disposable labware. Marks will not smear on reusable glass, metal...
Producent:  DIVERSIFIED BIOTECH
Opis:   Laboratory marker, Teeny Writer, extra fine 0,4 mm, Aplikacja: Laboratorium, Czarny
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Uniwersalne markery do wielu zastosowań. Zatyczka ze skuwką.
Numer katalogowy: (GREI840067_10)
Producent:  GREINER BIO ONE
Opis:   Marker pens designed for labelling all plastic articles and glassware.
j.m.:  1 * 10 SZT
Producent:  PRECISION DYNAMICS CORPORATION
Opis:   Versatile, permanent markings write on plastic, metal, and porcelain labware.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7