Drukuj
Wyszukano: Statywy do elektrod
15  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (662-1169)
Producent: VWR Collection
Opis: Ramię elektrody porusza się płynnie w prawie każdym kierunku, bezpiecznie utrzymując do czterech elektrod i jednego czujnika temperatury w wybranych p...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (241-0114)
Producent: VWR Collection
Opis: Grey iron stand for two electrodes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (662-0412)
Producent: WTW
Opis: Bench top stand with flexible electrode holder, suitable for pH combination electrodes and temperature sensors.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (662-1155)
Producent: SI Analytics
Opis: Plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with 12 mm diameter.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAH185090000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This handy rack made from PP holds eight test tubes for storing and conditioning pH and ion electrodes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HACH9260300)
Producent: Hach
Opis: Electrode storage bottle is used to store pH electrodes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (662-1137)
Producent: Thermo Orion
Opis: This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (EUTEECPHELSTDC)
Producent: EUTECH
Opis: This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ORIO081045)
Producent: Thermo Orion
Opis: These protective guards provide additional protection and weight for conductivity cells and DO probes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ORIOSTARA-BEA)
Producent: Thermo Orion
Opis: This meter-attached electrode stand can be used to easily place sensors in samples.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ORIOSTARA-AR)
Producent: Thermo Orion
Opis: This portable meter armor adds protection around the meter screen and includes a hand or belt strap that can be converted to built-in stand, pH electr...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Orion
Opis: These electrode holders can be used with the Star A series portable meter armor and storage sleeve to protect, transport and store sensors in the fiel...
Numer katalogowy: (ORIOSTARA-ELHD)
Producent: Thermo Orion
Opis: Use the Thermo Scientific™ Orion™ Star A series electrode holder with a meter-attached or swing arm electrode stand to organize your sensors for easie...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ORIOSTARA-HB)
Producent: Thermo Orion
Opis: This weighted base can be used with the meter-attached electrode stand for independent stand use and compatibility with any meter system.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ORIOSTARA-CS)
Producent: Thermo Orion
Opis: This hard-sided field case can be used to protect, transport and store measuring equipment in the field.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom