2-Heptyne 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:1119-65-9
:
Wzór:C₇H₁₂
Numer MDL:MFCD00039970
:96.17 g/mol
Temperatura wrzenia:110…111 °C (743 mmHg)
Gęstość:0.759 g/cm³
Punkt zapalny:11 °C
Temperatura przechowywania:Ambient
UN:3295
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
Wyniki testu specyfikacji
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
- GC:≥96.0 %
Wyniki testu specyfikacji
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: 455560050Local Article Number: ACRO455560050
- Supplier Article Number: 455560250Local Article Number: ACRO455560250