Poland
Złóż zamówienie
Desvenlafaxine 97%
Desvenlafaxine 97%
undefined
Desvenlafaxine 97%
  • Appearance:
    White to off-white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.5 %
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  •  
    Rodzaj opakowania
    Ilość
  • ACRO461570010
    461570010
    Glass bottle
    1 g
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 301 zł
    301 zł
    1 * 1 g
       301 zł
  • ACRO461570050
    461570050
    Glass bottle
    5 g
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 773 zł
    773 zł
    1 * 5 g
       773 zł