Drukuj
Pipety jednokanałowe, mechaniczne, stała / zmienna objętość, Research® plus (ogólny produkt laboratoryjny)
Dostawca: Eppendorf
Research® plus
613-7085EA 8790 PLN
613-7085 EPPE3124000.091 613-5902 613-5901 613-5900 EPPE3124000.113 EPPE3124000.016 EPPE3124000.059 EPPE3124000.032 EPPE3124000.075 EPPE3123000.233 613-6973 EPPE3124000.083 EPPE3124000.040 613-5899 EPPE3124000.105 613-5894 EPPE3124000.024 613-5893 613-5898 613-5897 613-5896 EPPE3124000.067 EPPE3124000.121 613-5895
Pipety jednokanałowe, mechaniczne, stała / zmienna objętość, Research® plus (ogólny produkt laboratoryjny)
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Wszechstronny, ergonomiczna pipeta o innowacyjnej konstrukcji, spełnia najwyższe wymagania w zakresie precyzji i dokładności.
  • Bardzo lekka
  • Innowacyjny ultralekki system tłoczka wykonany z materiału Fortron® wykazującego dużą odporność chemiczną, termiczna i mechaniczna
  • Bardzo lekka obsługa wyrzutnika, doskonała ergonomia
  • Chowana sprężynowa końcówka, zapewnia przedłużenie życia pipety
  • 4-digit volume display for ease of use
  • Autoklawowalne w całości
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Certyfikaty: Without CE marking.