Drukuj
Inkubator Dipslide, DI 10
Dostawca: Lovibond Tintometer
Lovibond®
LOVI56B000701EA 3060 PLN
LOVI56B000701
Inkubator Dipslide, DI 10
Inkubatory Inkubatory kompaktowe
Inkubator DI 10 przeznaczony jest do niezawodnej inkubacji szkiełek bakteriologicznych, na miejscu, w laboratorium, a nawet w ruchu mobilnym w samochodzie lub furgonetce.
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Mieści do 12 płyt zanurzeniowych lub 10 dysków kwantowych
  • Z podświetlanym 1 × 16-bitowym wyświetlaczem LCD
  • Doskonała stabilność temperatury
  • Programowalne ustawienie okresu inkubacji
Okres inkubacji i temperatura inkubacji powinny być takie same za każdym razem, gdy badanie jest wykonywane, aby kontrolować wzrost bakterii. Pozwala to na dokonywanie porównań tydzień po tygodniu, a wysokie liczby są łatwiejsze do zidentyfikowania. Dipslides są zwykle inkubowane w temperaturze 30 ° C przez 48 godzin, ale może się to zmieniać w zależności od konkretnego zastosowania.
Inkubator DI 10 stosowany w połączeniu z dipslidami umożliwia skuteczne monitorowanie mikrobiologiczne wody chłodzącej zgodnie z wieloma wytycznymi europejskimi. Inkubator DI 10 jest również częścią morskiego zestawu testowego Lovibond® do monitorowania innych zanieczyszczeń wody pitnej, takich jak Pseudomonas, streptococci coliforms i E.coli.