Drukuj
Wyszukano: Mikrotomy
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: LEICA HISTOLOGY
Opis: With these blades it is easy to section a wide range of tissues. Edge encourages immediate ribboning. Premium edge geometry with 35° angle, so no adju...
Producent: Slee
Opis: This instrument is equipped with a fully automatic rotary microtome with extremely high mechanical stability, tolerance-free roller guides, and state ...
Numer katalogowy: (631-0542)
Producent: Slee
Opis: The CUT 5062 is a semi-automated rotary microtome designed for paraffin sections.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (631-0561)
Producent: Slee
Opis: The MEV floorstanding cryostat features convenient operation and a modern rotary microtome with motorised μm advance/return. The space-saving design i...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (631-0545)
Producent: Slee
Opis: The CUT 6062 is a fully automated rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to pro...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (720-1964)
Producent: Slee
Opis: The CUT 4062 is a manual rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to provide the ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PERS72-0114-0000)
Producent: PERSONNA MEDICAL
Opis: Personna Plus® microtome blades with MicroCoat® coating.
j.m.: 1 * 50 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom