Drukuj
Wyszukano: Wata bawełniana i szklana
14  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Glass wool is often used as filter material in analytical processes and as supporting substance for drying agents in drying towers (e.g. to prevent “c...
Numer katalogowy: (24950.152)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Our silica wool is made from pure fused quartz fiber: amorphous, continuous, tangled, white, odorless, with no volatile component and no shot. Length,...
j.m.: 1 * 50 g
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (734-2671)
Producent: VWR Collection
Opis: Dokładna obróbka maszynowa zapewnia stałą jednorodność kształtu i rozmiaru, co zapewnia maksymalną skuteczność zatykania fiolek. Te wysokiej jakości k...
j.m.: 1 * 2.000 SZT
Producent: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Opis: Quartz wool, Włókno szklane, Biały, 1000 g
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Extra fine.
Producent: Thermo Scientific
Opis: This glass wool can be used as a filter aid.
Numer katalogowy: (HYPE60180-785)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Deactivated glass wool, 10 g, Włókno szklane, Biały, 10 g
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: PanReac AppliChem
Opis: Glass wool, washed, technical grade, Włókno szklane, 1000 g
Producent: MACHEREY-NAGEL
Opis: This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Producent: MACHEREY-NAGEL
Opis: Filter aids transform difficult precipitates and colloidal particles into a form which can be easily filtered. When slimy and strongly lyophilic, swel...
Numer katalogowy: (QUTW1186)
Producent: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Opis: Loosely, fibre size 2 to12 μm.
j.m.: 1 * 500 g
Producent: Agilent
Opis: Glass wool, silane-treated, pesticide grade, for gas chromatography, 10 g, Włókno szklane, Biały, 10 g
Producent: Merck
Opis: Wool plugs are often used in GC inlet liners to improve sample vaporization, and/or to keep non-volatile material from entering the column. They can a...
Numer katalogowy: (BELC7750-22222)
Producent: BELLCO GLASS INC.
Opis: Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
j.m.: 1 * 1 kg
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom