Drukuj
Wyszukano: Zlewy i aramtura
20  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (332862K)
Producent: VWR Chemicals
Opis: PE, white, ³/₄" screw thread.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (29048.098)
Producent: VWR Chemicals
Opis: PE, vented, for use with plastic jerricans with external thread (DIN 42).
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (331582B)
Producent: VWR Chemicals
Opis: PP, white, ³/₄" screw thread.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: S.C.A.T.
Opis: For integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
New Product
Producent: KOETTERMANN
Opis: Swivel water taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) or ceramic.
Producent: KOETTERMANN
Opis: These bench mounted gas taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) which is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane.
Producent: asecos
Opis: These drum taps are made of stainless steel.
Numer katalogowy: (BOHLR1250-40)
Producent: Bohlender
Opis: Made of static dissipative PE-EX, with sloped bottom for complete emptying.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: These drain taps are made of borosilicate glass and are used for aspirator bottles.
Numer katalogowy: (MSGA2796)
Producent: asecos
Opis: This fine dosing tap is made of zinc injection moulding.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BOHLR1250-20)
Producent: Bohlender
Opis: Made of static dissipative PE-EX, with sloped bottom for complete emptying.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BROE25350101035)
Producent: BROEN-LAB
Opis: BROEN®, One short handle two hole mixer with swivel spout, 200 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BROEN-LAB
Opis: UniFlex™ BASIC fittings for special water are designed to secure maximum purity of the water in laboratory. The operation and configuration of the fit...
New Product
Producent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: These faucets can be simply placed on your drum for leakproof dispensing of flammable liquids. The brass construction with a polytetrafluoroethylene (...
Producent: TEKNOMEK
Opis: Stainless steel sink with double cupboard and drawer is manufactured from high quality, 304 grade stainless steel and is supplied with an inset sink a...
Producent: TEKNOMEK
Opis: Our range of sensor operated wash troughs are manufactured from 304 grade stainless steel with a fully welded design for maximum hygiene. Choose from ...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom