Drukuj
Wyszukano: L(-)-tryptofan
17  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (28821.131)
Producent: VWR Chemicals
Opis: L(-)-tryptofan ≥99% dla biochemii
j.m.: 1 * 25 g
MSDS Certyfikaty
Producent: PanReac AppliChem
Opis: L(-)-tryptofan
Producent: Apollo Scientific
Opis: USP, pyrogen free
Producent: Thermo Scientific
Opis: L(-)-tryptofan ≥99%
Producent: MP Biomedicals
Opis: L-Tryptophan is an amino acid precursor of serotonin and melatonin.
Numer katalogowy: (USBIT9020-05-100)
Producent: US Biological
Opis: L(-)-tryptofan
j.m.: 1 * 100 g
Producent: Thermo Scientific
Opis: L(-)-tryptofan cell culture reagent
Producent: Thermo Scientific
Opis: L(-)-tryptofan 98.5-101.5% (dry basis)
Producent: Thermo Scientific
Opis: L(-)-tryptofan 99%
Numer katalogowy: (1.08396.1000)
Producent: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Opis: L-Tryptophan, EMPROVE® exp Ph. Eur., BP, JPC suitable for use as excipient, SAFC®
j.m.: 1 * 1 kg
MSDS
Producent: Merck
Opis: L(-)-tryptofan, Millipore®
Producent: Merck
Opis: L(-)-tryptofan, Sigma-Aldrich®
Producent: Merck
Opis: L(-)-tryptofan, Sigma-Aldrich®
Producent: Merck
Opis: L(-)-tryptofan, Sigma-Aldrich®
Numer katalogowy: (PROOMM0172.00)
Producent: LGC Standards PROMOCHEM
Opis: L(-)-tryptofan
j.m.: 1 * 500 mg
Numer katalogowy: (SIALT117-1G)
Producent: Merck
Opis: L(-)-tryptofan, Sigma-Aldrich®
j.m.: 1 * 1 g
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom