  • Kryteria
    • Na stanie (8)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
kwas-bursztynowy
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   kwas bursztynowy, high purity
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   kwas bursztynowy AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
UOM:  1 * 250 g
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   kwas bursztynowy ACS
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   kwas bursztynowy
Producent:  Acros Organics
Opis:   kwas bursztynowy
Producent:  Acros Organics
Opis:   kwas bursztynowy
Producent:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Opis:   kwas bursztynowy EMPROVE® exp suitable for use as excipient
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   Succinic acid is a dicarboxylic acid that occurs in nature in such organisms as fungi and lichens. In eukaryotes, succiniate, the anion of succinic ac...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 20
  1  2  3  Następny