Drukuj
Wyszukano: Hydrochinon
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (24704.298)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Hydrochinon ≥99%, GPR RECTAPUR®
j.m.: 1 * 1 kg
MSDS Certyfikaty
Producent: Thermo Scientific
Opis: Hydrochinon ≥99%
Producent: Thermo Scientific
Opis: Hydrochinon 99.5%
Producent: Thermo Scientific
Opis: Hydrochinon 99%
Producent: Spectrum Chemical
Opis: BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Producent: Merck
Opis: Hydrochinon do syntezy, Sigma-Aldrich®
Producent: POCH ( A AVANTOR BRAND)
Opis: Hydrochinon, czysty reagent analityczny
Numer katalogowy: (1.04610.9026)
Producent: Merck
Opis: Hydrochinon, Fotopur®
j.m.: 1 * 25 kg
MSDS
Producent: Merck
Opis: Hydrochinon, Sigma-Aldrich®
Producent: Merck
Opis: Hydrochinon, Sigma-Aldrich®
Producent: CHEMPUR
Opis: Hydrochinon, czysty
Producent: Merck
Opis: Hydrochinon, Sigma-Aldrich®
Numer katalogowy: (MOLE18759645-1KG)
Producent: Molekula
Opis: Hydrochinon
j.m.: 1 * 1 kg
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom