Drukuj
Wyszukano: Kwas chlorowy(VII)
53  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Kwas chlorowy(VII) 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. roztwór volumetryczny
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: Kwas chlorowy(VII) 69,0-72,0 %, AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: Avantor
Opis: Lot analysis on label.
Producent: VWR Chemicals
Opis: Kwas chlorowy(VII) 65%, NORMATOM® do analizy sladowej metali
Numer katalogowy: (4806-01)
Producent: Avantor
Opis: Kwas chlorowy(VII) 70%, ULTREX® II, Ultrapure do analizy sladowej metali, J.T.Baker®
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS Certyfikaty
Producent: Avantor
Opis: Kwas chlorowy(VII), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Numer katalogowy: (20587.296)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Kwas chlorowy(VII) ≥70%, GPR RECTAPUR®
j.m.: 1 * 1 L
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: Kwas chlorowy(VII) 65 - 71%, NORMATOM®, Ultrapure do analizy sladowej metali
Producent: Avantor
Opis: Kwas chlorowy(VII) 70%, BAKER INSTRA-ANALYZED® Plus do analizy sladowej metali, J.T.Baker®
Producent: VWR Chemicals
Opis: Ready to use test solutions (TS).
Producent: VWR Chemicals
Opis: Kwas chlorowy(VII) 60%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Numer katalogowy: (7142.1000)
Producent: Avantor
Opis: Kwas chlorowy(VII) 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
j.m.: 1 * 1 L
Numer katalogowy: (87886.180)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Kwas chlorowy(VII) 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1062901
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (9653-00)
Producent: Avantor
Opis: Kwas chlorowy(VII) 69 - 72%, BAKER INSTRA-ANALYZED® do analizy sladowej metali, J.T.Baker®
j.m.: 1 * 500 mL
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (87116.290)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Kwas chlorowy(VII) 0.01 mol/l (0.01 N) in anhydrous acetic acid
j.m.: 1 * 1 L
MSDS
Numer katalogowy: (30111.291)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Kwas chlorowy(VII) 1 mol/l (1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
j.m.: 1 * 1 L
MSDS Certyfikaty
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom