Drukuj
Wyszukano: glikol polietylenowy 300
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: glikol polietylenowy 300, GPR RECTAPUR®
Numer katalogowy: (26600.293)
Producent: VWR Chemicals
Opis: glikol polietylenowy 300, TECHNICAL
j.m.: 1 * 1 L
MSDS Certyfikaty
Producent: Thermo Scientific
Opis: glikol polietylenowy 300
Producent: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Opis: glikol polietylenowy 300, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Producent: Spectrum Chemical
Opis: Polyethylene Glycol 300, NF acts as a lubricant, coating the surfaces in aqueous and non-aqueous environments. 
Producent: Merck
Opis: glikol polietylenowy 300 do syntezy, Sigma-Aldrich®
Numer katalogowy: (81283-1G)
Producent: Merck
Opis: glikol polietylenowy 300, Supelco®
j.m.: 1 * 1 g
Producent: Merck
Opis: glikol polietylenowy 300, Sigma-Aldrich®
Producent: Merck
Opis: glikol polietylenowy 300, Sigma-Aldrich®
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom