Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
  • Kryteria
    • Na stanie (7)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
glikol polietylenowy 400
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   glikol polietylenowy 400 TECHNICAL
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   glikol polietylenowy 400
Numer katalogowy: (A2203.0500)
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   glikol polietylenowy 400
UOM:  1 * 500 ml
Producent:  Acros Organics
Opis:   glikol polietylenowy 400
Producent:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Opis:   Other residual solvents acc. to ICH-guideline are excluded by the manufacturing process. Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CH...
Producent:  Merck
Opis:   glikol polietylenowy 400 do syntezy
Producent:  Sigma-Aldrich
Opis:   glikol polietylenowy 400
Producent:  Sigma-Aldrich
Opis:   glikol polietylenowy 400
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 13
  1  2  Następny