Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
  • Kryteria
    • Na stanie (2)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Glikol polietylenowy 8000
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Polyethylene glycol is used for the isolation of plasmid DNA and the precipitation of phage.
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Glikol polietylenowy 8000
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   Glikol polietylenowy 8000
Producent:  G-Biosciences
Opis:   PEG 8000 1 * 1 kg
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   Soluble in aqueous solution (50 mg/ml - clear, colorless solution).
Producent:  Acros Organics
Opis:   Glikol polietylenowy 8000
Numer katalogowy: (SPCMPO131-12KG)
Producent:  Spectrum Chemical
Opis:   BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
UOM:  1 * 12 kg
Producent:  Sigma-Aldrich
Opis:   Glikol polietylenowy 8000
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 16
  1  2  Następny