Drukuj
Inkubator wskaźników biologicznych, 116, Attest ™
Dostawca: 3M Medical
MMMEM118EA 4290 PLN
MMMEM118
Inkubator wskaźników biologicznych, 116, Attest ™
Inkubatory Inkubatory standardowe
3M™ Attest™ inkubatory zapewniają optymalne warunki do dokładnego odczytu za pomocą wskaźników biologicznych.
  • Wymagane napięcie nominalne wynosi 240 V
  • 15-dołkowa pojemność
  • Suchy blok wstępnie nastawiony na temperaturę inkubacji 56 ° C
  • Zarządzaj rejestrowaniem za pomocą aplikacji internetowej i komputera podłączonego do Internetu
Wewnętrzne temperatury w inkubatorze są sztywno kontrolowane do 56 ± 2 ° C (133 ± 3 ° F) i automatycznie utrzymywane. Jeżeli do monitorowania inkubatora stosuje się urządzenie do pomiaru temperatury, czujnik powinien stykać się z metalową ścianą bloku grzewczego.