Drukuj
Wirówki, do postawienia na blatach, chłodzone, 5920 R (ogólny profukt laboratoryjny)
Dostawca: Eppendorf
EPPE5948000.510EA 73750 PLN
EPPE5948000.660 EPPE5948000.510 EPPE5948000.365 521-2792 EPPE5948000.010 EPPE5948000.615 521-2614 EPPE5948000.765 EPPE5948000.060 EPPE5948000.960 521-2791 521-2629 521-2776 EPPE5948000.260 521-2630 EPPE5948000.860 EPPE5948000.560 EPPE5948000.810 521-2613 521-2774 EPPE5948000.460
Wirówki, do postawienia na blatach, chłodzone, 5920 R (ogólny profukt laboratoryjny)
Wirówki Wirówki nastołowe
Wirówka ta charakteryzuje się doskonałą pojemnością do 4 × 1000 ml, co czyni ją idealnym narzędziem do zastosowań o dużej przepustowości i dużej objętości. Posiada potężny system chłodzenia z zaawansowanym zarządzaniem temperaturą, aby zapewnić bezpieczeństwo próbek
  • Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
  • Funkcja FastTemp do szybkiego wstępnego chłodzenia; Funkcja FastTemp pro® umożliwia automatyczne chłodzenie wstępne w oparciu o zaprogramowaną datę i godzinę
  • Ciągłe chłodzenie utrzymuje stałą temperaturę po zakończeniu cyklu - próbki pozostają chłodne
  • Zamknięcie ECO włącza się po 8 godzinach (regulowane) nieużywania w celu zmniejszenia zużycia energii i wydłużenia żywotności sprężarki
  • Zapisuje do 99 programów zdefiniowanych przez użytkownika; 5 klawiszy programowych dla łatwego dostępu do rutynowych programów
  • Miękkie w dotyku zamknięcie pokrywy; dwie otwarte pozycje pokrywy (półotwarte dla łatwego dostępu do pokrywy i całkowicie otwarte dla wymiany wirnika)
  • Pokrywy i pokrywy Eppendorf QuickLock® zapewniają łatwą obsługę jedną ręką i ergonomiczne blokowanie pokrywy wiadra
Zestaw Rotor S-4x1000 z łyżkami o dużej pojemności: Max. 3153 ×g.
Zestaw Rotor S-4x1000 z pojemniakmi talerzowymi / probówki: Pasuje zarówno do probówek, jak i płytek, max. 3092 × g.
Zestaw Rotor S-4x1000 z okrągłymi pojemnikami: Kompatybilny z butelkami o pojemności 1 litra, max. 3428 × g.
Wirnik S-4x750 z okrągłymi pojemnikami: Dla średniej pojemności z dużą prędkością max. 4816 × g.
Zestaw Rotor S-4xUniversal-Large z uniwersalnymi pojemnikami: Pasuje zarówno do probówek, jak i płytek, max. 4402 × g.