- Strona główna
- VWR® INCU-Line® ILPR, chłodzone inkubatory z technologią Peltiera
VWR® INCU-Line® ILPR, chłodzone inkubatory z technologią Peltiera
Dostawca: VWR
VWR®
390-1032EA
17880
PLN
390-1032
390-1033
VWR® INCU-Line® ILPR, chłodzone inkubatory z technologią Peltiera
Inkubatory z chłodzeniem i technologią Peltiera cechują się doskonałą stabilnością temperaturową i jednolitością. Są energooszczędne i przyjazne dla środowiska z niskim poziomem hałasu i pracują prawie bez wibracji, ponieważ nie zainstalowano żadnego kompresora. Bez osuszania próbek z powodu zamkniętej komory. Te modele z wymuszoną konwekcją powietrza zapewniają temperaturę w zakresie od 0 do + 70 °C (maksymalnie 20 °C poniżej temperatury otoczenia), posiadają komorę wewnętrzną ze stali nierdzewnej (DIN1.4301) i obudowę ze stali nierdzewnej, solidne drzwi zewnętrzne i wewnętrzne szklane drzwi Nowoczesny i intuicyjny kontroler z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym pokazuje aktualną temperaturę, ustawić temperaturę i czas rzeczywistego programu.
- Pamięć wewnętrzna (może przechowywać do 10 000 rekordów danych)
- Interfejs USB na panelu przednim (do przesyłania danych za pomocą pamięci USB)
- Zegar czasu rzeczywistego (wyświetla datę i godzinę)
- Timer (regulowany od 1 minuty do 365 dni lub ciągła praca)
- Wyświetlacz pokazuje upłynięty lub pozostały czas aktualnego programu
- Port dostępu (Ø 30 mm po lewej stronie)
- Modele IL 56PR i IL 112PR w linii INCU można zestawiać w stosy jako 2 x IL 56 PR lub 2 x IL 112PR bez dodatkowego zestawu do układania w stos, możliwe jest umieszczenie IL 56PR na górze IL 112PR. Modele IL 240PR nie mogą być układane w stosy
Użytkownicy mogą wyświetlać trzy różne okna na wyświetlaczu panelu dotykowego, przesuwając w lewo lub w prawo, aby przełączać się między oknami.
Tryb szybkiej zmiany umożliwia użytkownikowi zmianę ustawionej temperatury i czasu bez zatrzymywania aktywnego programu
Stan urządzenia jest oznaczony ikonami na wyświetlaczu.
Pokazują się, jeśli:
* Urządzenie schładza się lub nagrzewa (status rampy)
* Jednostka osiągnęła ustawiony status temperatury (start timera)
* Wentylator (prędkość bez regulacji) pracuje (przy 100% podczas rampy lub ustawionego statusu temperatury)
* Wewnętrzna dioda LED świeci (gdy drzwi są otwarte)
* Drzwi są otwarte lub zamknięte
Tryb szybkiej zmiany umożliwia użytkownikowi zmianę ustawionej temperatury i czasu bez zatrzymywania aktywnego programu
Stan urządzenia jest oznaczony ikonami na wyświetlaczu.
Pokazują się, jeśli:
* Urządzenie schładza się lub nagrzewa (status rampy)
* Jednostka osiągnęła ustawiony status temperatury (start timera)
* Wentylator (prędkość bez regulacji) pracuje (przy 100% podczas rampy lub ustawionego statusu temperatury)
* Wewnętrzna dioda LED świeci (gdy drzwi są otwarte)
* Drzwi są otwarte lub zamknięte
Funkcje bezpieczeństwa obejmują regulowany termostat bezpieczeństwa klasy temperaturowej 3 i nad poziomem temperatury, który chroni próbki i inkubator, dźwiękowy i otwarty alarm otwartych drzwi, alarmy temperatury, system kontroli awarii zasilania, alarm awarii czujnika temperatury i funkcja autodiagnostyki.
Dodatkowe informacje: Standardowe półki zapasowe mają maksymalne obciążenie 25 kg na półkę. Wzmocnione półki ze stali nierdzewnej opcjonalnie dla IL 240PR mają maksymalne obciążenie robocze 100 kg na półkę. Maksymalne obciążenie komory pokazano w specyfikacji. Opcjonalne podstawowe oprogramowanie dostępne na pendrive USB do modeli ILPR umożliwia użytkownikowi pobieranie danych z pamięci wewnętrznej.
Dodatkowe informacje: Wszystkie modele są wyposażone w dwie półki z drutu ze stali nierdzewnej, z wyjątkiem IL 240PR z trzema półkami, certyfikatem (dane mierzone w 37 °C), 2 kluczami do zamka drzwi i wielojęzyczną instrukcją obsługi na CD.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Learn more
About VWR
Artykuły dodano do Koszyka