Wykonany z przezroczystego, pierwszego tłoczenia polipropylenu o jakości spożywczej. Pudełka wielofunkcyjne to mocne, przezroczyste plastikowe pojemniki, które mogą być używane do pakowania, przechowywania i transportu szerokiej gamy produktów, w tym artykułów spożywczych.
- Przezroczysty kolor sprawia, że zawartość jest dobrze widoczna
- Higieniczne gładkie ściany dla łatwego czyszczenia
- Klasa żywnościowa, zamrażarka i zmywarka
- Odpowiednie do przechowywania w temperaturze od -25 do +95 ° C
- Możliwość układania w stos, gdy pokrywa jest na swoim miejscu, można ją układać bez pokrywy, gdy nie jest używana
- 90% oszczędność miejsca, gdy puste
- Pokrywa jest zabezpieczona za pomocą uchwytów klipsowych
Dostępne w dużych, średnich i małych rozmiarach, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania. Ergonomiczne uchwyty do klipsów zapewniają wygodny i bezpieczny chwyt podczas przechowywania i transportu, a ich pokrywy zapewniają doskonałą stabilność w stosie.