Order Entry
Ac-IETD-CHO
Ac-IETD-CHO
Ac-IETD-CHO
  • Protein/peptide name:
    Ac-IETD-CHO
  • Purity:
    >97% (HPLC)
  • Formulation:
    Lyophilized
  •  
    Pk
  • ENZOALX260043M001
    ALX260043M001
    1 mg
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - 600 zł
    600 zł
    1 * 1 mg
       600 zł
     : ALX260043M001
     : ENZOALX260043M001
  • ENZOALX260043M005
    ALX260043M005
    5 mg
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 2 470 zł
    2 470 zł
    1 * 5 mg
       2 470 zł
     : ALX260043M005
     : ENZOALX260043M005