Drukuj
Kuwety do elektroporacji
Dostawca: VWR Collection
VWR®
732-1136EA 827 PLN
732-1136 732-1135 732-1137
Kuwety do elektroporacji
Kuwety Kuwety do elektroporacji
Kuwety wykonane z przejrzystego poliwęglanu o czystości medycznej, kompatybilne z wszystkimi powszechnie używanymi elektroporatorami.
  • Polerowane aluminim zmniejsza ryzyko przebicia
  • Kolorowe zatyczki ułatwiają identyfikację kuwety oraz szerokości szczeliny
  • Okrągłe zatyczki pozwalają na łatwe zdejmowanie jedną ręką
Informacje do zamówienia: Dostępne w trzech rozmiarach szczelin – 1 mm – bakterie, 2 mm – do pośrednich wymagań, 4 mm – do komórek ssaków i niektórych komórek roślinnych.
Sposób pakowania: Sterylizowane promieniowaniem gamma i pakowane indywidualnie dla zachowania sterylności.