Drukuj
Probówki, stal nierdzewna
Dostawca: Bochem
BOCH500-400EA 160 PLN
BOCH500-400 BOCH500-500 BOCH500-300 BOCH500-1000 BOCH500-1500 BOCH500-800 BOCH500-1850 BOCH500-700 BOCH500-1250
Probówki, stal nierdzewna
Pręty laboratoryjne
Tubes are made of 18/10 stainless steel with grinded surface.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance