Drukuj
Butelki do HPLC, DURAN®, DWK LIFE SCIENCES
Dostawca: DWK Life Sciences
215-2063EA 650 PLN
215-2063 215-2064
Butelki do HPLC, DURAN®, DWK LIFE SCIENCES
Butelki i butle Butle do HPLC
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z niebieską nakrętką z PP.
  • Możliwe podłączenie wężyków o różnych średnicach (1,6 i 3,2 mm) oraz sterylnego zestawu wyrównywania ciśnienia
  • Nieużywane porty mogą być zamykane zaślepką
  • Odporne na ciśnienie zgodnie z normą DIN ISO 1595
Typowe zastosowania: bezpieczne przenoszenie cieczy w zamkniętym i sterylnym układzie (zmniejszone parowanie). Czytelna podziałka i duże pole do opisu do łatwego oznakowania. Kompletny system zawiera: butlę DURAN® odporną na podwyższone i obniżone ciśnienie, nakrętkę z czterema portami, cztery czarne nakrętki z gwintem M8 i uszczelki silikonowe.
  • Możliwe podłączenie wężyków o różnych średnicach (1,6 i 3,2 mm) oraz sterylnego zestawu wyrównywania ciśnienia
  • Nieużywane porty mogą być zamykane zaślepką
  • Odporne na ciśnienie zgodnie z normą DIN ISO 1595, potwierdzone przez oznakowanie GS (TÜV ID: 0000020716)
Typowe zastosowania: bezpieczne przenoszenie cieczy w zamkniętym i sterylnym układzie (zmniejszone parowanie). Czytelna podziałka i duże pole do opisu do łatwego oznakowania. Kompletny system zawiera: butlę DURAN® odporną na podwyższone i obniżone ciśnienie, nakrętkę z czterema portami, cztery czarne nakrętki z gwintem M8 i uszczelki silikonowe.