DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, Protect szkło borokrzemowe, pokryte, z nakrętką i pierścieniem wylewowym
- Odporne na uszkodzenia mechaniczne jak zadrapania, bardzo przejrzyste
- Odporność termiczna od −30 to +135 °C
- Nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych
Idealne do przechowywania cennych i niebezpiecznych substancji. Powłoka z tworzywa sztucznego (PU) zapewnia skuteczną ochronę podczas rutynowych prac laboratoryjnych a w przypadku pęknięcia szkła zmniejsza a nawet zapobiega wyciekowi zawartości. Okrągła butla, z podziałką i gwintem GLS 80®. Jego specjalna konstrukcja umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie butli. Szyjka o średnicy 80 mm umożliwia wygodne i bezpieczne napełnianie i wyjmowanie proszków, past, granulatów oraz cieczy. Szeroka szyja pozwala na umieszczenie lejków o dużej pojemności oraz umożliwia łatwy dostęp za pomocą łyżeczki lub szpatułki.
Z nadrukowanym numerem serii; certyfikat serii dostępny na stronie www.duran-group.com