The kuroGEL Mini 6 Horizontal is ideal for routine preparatory and analytical electrophoresis techniques.
- Short 6 cm gel length for rapid separations
- Coloured loading strips for easy well detection when loading
- Compact tank reduces the buffer volume required to cover the gel, providing greater control over the voltage gradient and run time
- UV transparent acrylic casting tray allows the user to handle the gel on the transilluminator with minimum risk of exposure to hazardous ethidium bromide
- Side handles allow safe and easy transportation around the laboratory
Aparat zawiera moduł do wylewania żeli; 2 grzebienie 8-próbkowe o grubości 1,0mm oraz kolorowe paski ułatwiające nakładanie prób.
Combs for kuroGEL Mini 6
Combs are colour coded and height adjustable, offering complete control over loading volume and well depth to a maximum 32-sample throughput.
Comb slots: 2; comb thickness: 1,0, 1,5 or 2,0 mm; comb throughput: 8 to 16 samples.
Akcesoria do kuroGEL Mini 6
Wylewanie żelu w komorze: uszczelki silikonowe tacy na żel tworzą wraz ze ściankami wewnętrznymi szczelną komorę, wtedy kiedy taca jest ułożona 90° względem kierunku przebiegu elektroforezy; uszczelki Super-Seal o długości 6cm zapewniają pełną swobodę przy wylewaniu żelu, pozwalając dostosować jego długość do wymagań użytkownika.
Wylewanie żelu poza komorą: Silikonowe uszczelki znajdujące się w rowkach na końcach tacki żelowej tworzą szczelną komorę; uszczelki silikonowe umieszczone w rowkach tacki przylegają szczelnie do ścianek modułu do wylewania, pozwalając na wylanie trzech żeli jednocześnie.
Kolorowe paski do nakładania próbek (opcjonalne) pomagają w wizualizacji żelu podczas nakładania prób. Dostępne w 3 różnych kolorach do łatwej wizualizacji zabarwionych próbek (np. bromofenol lub cyjanol ksylenu). Paski posiadają powierzchnie adhezyjną pozwalającą na łatwe przymocowanie oraz zdejmowanie przy różnych aplikacjach.
Łopatki do żeli (opcjonalne) idealne do bezpiecznego i łatwego przenoszenia żelu z kuwety do barwienia / odbarwiania na transiluminator lub inną powierzchnię.
*Multi channel pipette compatible