Polyacrylic acid sodium salt, M.W. ~2100, powder, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:9003-04-7
:
Wzór:[CH₂CH(CO₂Na)]n
Numer MDL:MFCD00147949
Gęstość:0.55 g/ml (25 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS07
Wyniki testu specyfikacji
- Infrared Spectrum:Conforms to Structure
- Water (by Karl Fischer):8 - 14%
- pH (C=1%, H₂O):6.0 - 9.0
Wyniki testu specyfikacji
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: 420344-100GLocal Article Number: SIAL420344-100G
- Supplier Article Number: 420344-500GLocal Article Number: SIAL420344-500G