Drukuj
Środek dezynfekujący, sterylny, anios H2O2 6%
Dostawca: Anios
DMDA1926297LKEA 0 PLN
DMDA1926297LK
Środek dezynfekujący, sterylny, anios H2O2 6%
Środki czystości Środki do dezynfekcji powierzchni
Broad spectrum disinfection of surfaces and equipment for clean rooms (A and B grades).
  • Ready-to-use
  • Chlorine and peracetic acid free
  • Sporicidal activity in 15 min
Certyfikaty: Bactericide: EN 1040, EN 1276, EN 13697; fungicide: EN 1275, EN 1650, EN 13697; sporicide: EN 13704, EN 13697, NF T-72-190.
Uwaga: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.