Drukuj
żel krzemionkowy 40% in water, colloidal dispersion
12727.A1EA 262 PLN
12727.A1 12727.A7
żel krzemionkowy 40% in water, colloidal dispersion
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Gęstość: 1,30
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4