Drukuj

żel krzemionkowy 40% in water, colloidal dispersion

43110.A7EA 802 PLN
43110.A7 43110.A1
żel krzemionkowy 40% in water, colloidal dispersion
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Gęstość: 1,30
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR