Glin ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic®, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Scientific
10748.H7EA
3330
PLN
10748.H7
10748.G6
10748.H2
Glin ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic®, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Glin
Formuła:
Al MW: 26,98 g/mol Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 660 °C Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 Klasyfikacja Merck : 13,00321 |