Drukuj

Glin ≥99.95% (metals basis), pręty, Ø 6.35 mm (0.25 in)

Dostawca: Thermo Scientific

44850.G1EA 386 PLN
44850.G1
Glin ≥99.95% (metals basis), pręty, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Glin
Formuła: Al
MW: 26,98 g/mol
Temp. Wrzenia: 2327 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 660 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134029
Numer CAS: 7429-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3
Klasyfikacja Merck : 13,00321

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR