Drukuj
ind ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Scientific
40339.18EA 3780 PLN
40339.18 40339.30 40339.06
ind ≥99.99% (metals basis), spheres, Ø 1 mm (0.04 in)
ind
Formuła: In
MW: 114,82 g/mol
Temp. Wrzenia: 2000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 156 °C
Gęstość: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134048
Numer CAS: 7440-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0
Klasyfikacja Merck : 13,04971