Drukuj
ind ≥99.998% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Scientific
43414.22EA 4980 PLN
43414.22 43414.14
ind ≥99.998% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
ind
Formuła: In
MW: 114,82 g/mol
Temp. Wrzenia: 2072 °C
Temp. topnienia: 156,6 °C
Gęstość: 7,310G/CC
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134048
Numer CAS: 7440-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-180-0
Klasyfikacja Merck : 13,04971