Drukuj
Węgiel szklisty, pręty, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Dostawca: Thermo Scientific
37999.DMEA 4610 PLN
37999.DM 37999.DJ 37999.DR
Węgiel szklisty, pręty, Ø 7 mm (0.28 in) Type 2
Węgiel szklisty
Formuła: C
MW: 12,01 g/mol
Temp. topnienia: 3652 °C
Gęstość: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Klasyfikacja Merck : 13,01818