Drukuj
Węgiel szklisty, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2
Dostawca: Thermo Scientific
38022.GHEA 11760 PLN
38022.GH 38022.FI
Węgiel szklisty, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2
Węgiel szklisty
Formuła: C
MW: 12,01 g/mol
Temp. topnienia: 3652 °C
Gęstość: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Klasyfikacja Merck : 13,01818