Drukuj
Węgiel szklisty, spherical powder 400-630 µm Type2
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
41481.18EA 1170 PLN
41481.18 41481.A1 41481.30
Węgiel szklisty, spherical powder 400-630 µm Type2
Węgiel szklisty
Formuła: C
MW: 12,01 g/mol
Temp. topnienia: 3652 °C
Gęstość: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01818