Drukuj
Węgiel szklisty, plate, Thickness: 3 mm (0.1 in) Type 1
Dostawca: Thermo Scientific
42821.FIEA 3940 PLN
42821.FI 42821.GH 42821.FF
Węgiel szklisty, plate, Thickness: 3 mm (0.1 in) Type 1
Węgiel szklisty
Formuła: C
MW: 12,01 g/mol
Temp. topnienia: 3652 °C
Gęstość: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Klasyfikacja Merck : 13,01818