Drukuj
Węgiel szklisty, pręty, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Dostawca: Thermo Scientific
42824.DJEA 1950 PLN
42824.DJ 42824.DM 42824.DR 42824.DT
Węgiel szklisty, pręty, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Węgiel szklisty
Formuła: C
MW: 12,01 g/mol
Temp. topnienia: 3652 °C
Gęstość: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Klasyfikacja Merck : 13,01818