Drukuj
grafit ≥99.9995% (metals basis), pręty, Length: 102mm (4in), Ø 6.15mm (0.242in)
Dostawca: Thermo Scientific
40766.KDEA 2530 PLN
40766.KD
grafit ≥99.9995% (metals basis), pręty, Length: 102mm (4in), Ø 6.15mm (0.242in)
grafit
Formuła: C
MW: 12,01 g/mol
Temp. topnienia: 3827 °C
Gęstość: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144065
Numer CAS: 7782-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3
Klasyfikacja Merck : 12,04560