Drukuj
grafit (synthetic) ≥99.9% (metals basis), proszek -20/+100 mesh
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
40769.A1EA 883 PLN
40769.A1 40769.30
grafit (synthetic) ≥99.9% (metals basis), proszek -20/+100 mesh
grafit
Formuła: C
MW: 12,01 g/mol
Temp. topnienia: 3827 °C
Gęstość: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144065
Numer CAS: 7782-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3
Klasyfikacja Merck : 12,04560