Drukuj
grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), proszek -200 mesh
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
40795.TCEA 2740 PLN
40795.TC 40795.TD 40795.TA 40795.TB
grafit (natural) ≥99.9995% (metals basis), proszek -200 mesh
grafit
Formuła: C
MW: 12,01 g/mol
Temp. topnienia: 3827 °C
Gęstość: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144065
Numer CAS: 7782-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,04560