grafit (synthetic) ≥99.9995% (metals basis), proszek -200 mesh
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
40797.TDEA
4030
PLN
40797.TD
40797.TC
40797.TB
40797.TA
grafit (synthetic) ≥99.9995% (metals basis), proszek -200 mesh
grafit
Formuła:
C MW: 12,01 g/mol Temp. topnienia: 3827 °C Gęstość: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144065 Numer CAS: 7782-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-955-3 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,04560 |